Tisk…
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379300050 379300250
ACRO379300050EA 1660 CZK
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 113 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,455 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013535
CAS číslo: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %