Tisk…
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 1500 CZK
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236019
CAS číslo: 98437-24-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %