Tisk…
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
378800050 378800250
ACRO378800050EA 5080 CZK
ACRO378800050 ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Vzorec: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
MW: 392.67 g/mol
Bod varu: 77…90 °C (.2 mmHg)
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191833
CAS číslo: 145100-51-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %