trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
377970010
377972500
ACRO377970010EA
4780
CZK
ACRO377970010
ACRO377972500
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Vzorec:
C₁₂H₃₂Cl₂P₂Pd Bod tání: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191831 CAS číslo: 28425-04-9 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Palladium (Pd) | ≥24.9 % |