Tisk…
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
377890010 377892500
ACRO377890010EA 14380 CZK
ACRO377890010 ACRO377892500
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₁H₉F₆N₃PRu
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684569
CAS číslo: 80049-61-2
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Ru)