Tisk…
Isobutyllithium 1.7 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithium 2-methanidylpropane, Lithium 2-methyl-1-propanide
377591000 377598000
377591000.EA 5590 CZK
377591000. 377598000.
Isobutyllithium 1.7 M in heptane, AcroSeal®
Isobutyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.056 g/mol
Hustota: 0.7 g/cm³
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01863085
CAS číslo: 920-36-5
UN: 3394
ADR: 4.2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.61 to 1.83 M