Tisk…
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377581000 377588000
377581000.EA 5190 CZK
377581000. 377588000.
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Vzorec: C₁₂H₂₈AlLiO₃
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011532
CAS číslo: 17476-04-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)