L-tert-Leucinol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
377530010
377530050
ACRO377530010EA
3020
CZK
ACRO377530010
ACRO377530050
L-tert-Leucinol 95%
L-tert-Leucinol
Vzorec:
C₆H₁₅NO MW: 117.19 g/mol Bod varu: 114…116 °C (10 mmHg) Bod tání: 30…34 °C Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192250 CAS číslo: 112245-13-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Low melting mass or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH) |