Di-n-butylmagnesium 0.5 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Magnesium,butyl(1-methylpropyl)-, dibutyl-magnesiu, Magnesium, dibutyl-
377771000
377778000
377771000.EA
4340
CZK
377771000.
377778000.
Di-n-butylmagnesium 0.5 M in heptane, AcroSeal®
Di-n-butylmagnesium
Vzorec:
C₈H₁₈Mg Bod tání: –71 °C Hustota: 0,73 g/cm³ Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015225 CAS číslo: 1191-47-5 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear to slightly hazy colorless Solution |
Titration | 9.1 to 10.8 % (on Mg basis) |