Tisk…
Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377341000 377348000
377341000.EA 1920 CZK
377341000. 377348000.
Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M in THF/toluene, AcroSeal®
Cyclohexylmagnesium chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClMg
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003816
CAS číslo: 931-51-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.26 to 1.40 M