4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
377251000
377258000
377251000.EA
2420
CZK
377251000.
377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Vzorec:
C₆H₄BrClMg Hustota: 1 g/cm³ Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009926 CAS číslo: 873-77-8 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to green to brown Slightly hazy solution |
Titration Active base | 0.95 to 1.15 M |