Tisk…
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
377461000 377468000
377461000.EA 6400 CZK
377461000. 377468000.
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Vzorec: C₄H₁₁ClMgSi
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009916
CAS číslo: 13170-43-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M