Tisk…
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithium,[(trimethylsilyl)methyl]-, lithium, (trimethylsilyl)methyl-, lithiomethyltrimethylsilane
377451000 377458000
377451000.EA 6370 CZK
377451000. 377458000.
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
(Trimethylsilyl)methyllithium
Vzorec: C₄H₁₁LiSi
MW: 94,157 g/mol
Bod varu: 65…70 °C
Hustota: 0,65 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010747
CAS číslo: 1822-00-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow-brown Solution
Assay 7 to 14 % w/w