Tisk…
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzoic acid, 3-formyl-2-hydroxy-, hydrate (1:1), 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate, 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate (1:1)
377070010 377070050 377070250
ACRO377070010EA 2720 CZK
ACRO377070010 ACRO377070050 ACRO377070250
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
3-Formylsalicylic acid hydrate
Vzorec: C₈H₈O₅
MW: 184,146 g/mol
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03804454
CAS číslo: 1266615-78-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)