Tisk…
2-Naphthoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
376590100 376590500
ACRO376590100EA 1990 CZK
ACRO376590100 ACRO376590500
2-Naphthoyl chloride 98%
2-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Bod varu: 156…158 °C (7 mmHg)
Bod tání: 49…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004093
CAS číslo: 2243-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %