Tisk…
2(5H)-Furanone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376530010 376530050
ACRO376530010EA 2090 CZK
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Vzorec: C₄H₄O₂
Bod varu: 212…214 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3…4 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005376
CAS číslo: 497-23-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %