Tisk…
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
376070010 376070050
ACRO376070010EA 1940 CZK
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.177 g/mol
Bod varu: 118…120 °C (13 mmHg)
Hustota: 1.069 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191779
CAS číslo: 60656-87-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone