Tisk…
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376190010 376190050
ACRO376190010EA 3080 CZK
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 62 °C (40 mmHg)
Hustota: 0,932 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066219
CAS číslo: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)