Tisk…
Sodium cyanotrihydroborate 1M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
372451000 372458000
372451000.EA 2740 CZK
372451000. 372458000.
Sodium cyanotrihydroborate 1M in THF, AcroSeal®
Sodium cyanotrihydroborate
Vzorec: CH₃BNNa
MW: 62.84
Bod tání: 241…243 °C
Hustota: 0.915 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003516
CAS číslo: 25895-60-7
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08680
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodimetric 0.95 to 1.10 M