Tisk…
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369770050 369770250
ACRO369770050EA 2890 CZK
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
Bod varu: 111 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,929 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078439
CAS číslo: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M