Tisk…
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
369371000 369375000
ACRO369371000EA 2160 CZK
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717.51 g/mol
Bod tání: 187…191 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013287
CAS číslo: 12279-09-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %