Tisk…
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 14050 CZK
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Vzorec: C₃₈H₃₄P₂Pt
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012028
CAS číslo: 12120-15-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)