tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
369330050
369330250
369331000
ACRO369330050EA
1730
CZK
ACRO369330050
ACRO369330250
ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Vzorec:
C₆H₁₀Cl₃NO MW: 218.502 g/mol Bod varu: 64…66 °C (15 mmHg) Bod tání: 20 °C Hustota: 1.222 g/cm³ Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077410 CAS číslo: 98946-18-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |