Tisk…
Amoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368381000 368380010
368381000.EA 3980 CZK
368381000. 368380010.
Amoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Amoniak
Vzorec: NH₃
MW: 17.03
Bod varu: -33
Bod tání: -77
Hustota: 1.023 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 7664-41-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M