Tisk…
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 909 CZK
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00125023
CAS číslo: 22889-78-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %