HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
365310050
365310250
365310050.EA
4310
CZK
365310050.
365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Bod tání: 189…191 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS číslo: 148893-10-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 193 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |