Tisk…
Ethylacetát 99.8%, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
364240010 364240025
364240010.EA 1670 CZK
364240010. 364240025.
Ethylacetát 99.8%, AcroSeal® for biochemistry
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 75…78 °C (760 mmHg)
Bod tání: –83.5 °C
Hustota: 0.902 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.10 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g