Tisk…
3-Amino-2-pyridone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
360710010 360710050
ACRO360710010EA 1230 CZK
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod tání: 118…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411556
CAS číslo: 33630-99-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %