Tisk…

3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine

360660010 360660050
ACRO360660010EA 2810 CZK
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
MW: 188,028 g/mol
Bod tání: 117…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427651
CAS číslo: 896160-69-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR