Tisk…
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358890010 358890050
ACRO358890010EA 1950 CZK
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Vzorec: C₁₀H₂₀B₂O₄
Bod tání: 178…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093062
CAS číslo: 201733-56-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %