TentaGel® S-NH2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
354610050
354610250
ACRO354610050EA
5740
CZK
ACRO354610050
ACRO354610250
TentaGel® S-NH2
TentaGel® S-NH2
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Particle size | 90 µm |
Loading | 0.2 to 0.3 mmol/g |