Tisk…
Orotic acid, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
352880100 352881000
ACRO352880100EA 1350 CZK
ACRO352880100 ACRO352881000
Orotic acid, anhydrous 98%
Orotic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006027
CAS číslo: 65-86-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %