Tisk…
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
348380010
ACRO348380010EA 8310 CZK
ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Bod varu: 65 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,933 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191745
CAS číslo: 69500-64-7
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)