(S)-cis-Verbenol 97% (sum of isomers)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(1S-(1alpha,2beta,5alpha))-4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, (1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1S,2S,5S)-
347330050
347330250
ACRO347330050EA
4090
CZK
ACRO347330050
ACRO347330250
(S)-cis-Verbenol 97% (sum of isomers)
(S)-cis-Verbenol
Vzorec:
C₁₀H₁₆O MW: 152,237 g/mol Bod tání: 62…68 °C Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065444 CAS číslo: 18881-04-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 72 °C |
GC | ≥96.0 % (sum of isomers) |
Specific optical rotation | +9° to +11° (20 °C, 589 nm) (C=2, ethyl alcohol) |