Tisk…
Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
346121000 346128000
346121000.EA 1440 CZK
346121000. 346128000.
Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Trimethyl borate
Vzorec: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Bod varu: 68…69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,915 g/cm³
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008346
CAS číslo: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %