tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,1-dimethylethyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate, (3R)-3-Phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, Benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester,(bR)-
337882500
337880010
ACRO337882500EA
5780
CZK
ACRO337882500
ACRO337880010
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO₂ MW: 221.3 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798309 CAS číslo: 161671-34-7 UN: 2735 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
Specific optical rotation | +17° to +22° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |