Tisk…
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
331671000 331678000
331671000.EA 3240 CZK
331671000. 331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Vzorec: C₄H₉ClMg
Hustota: 0,931 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000465
CAS číslo: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 19 to 21 %