Tisk…
Dusičnan olovnatý 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 3340 CZK
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
Dusičnan olovnatý 99% for analysis
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Hustota: 4,53 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)