Tisk…
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100 313380500
ACRO313380100EA 2310 CZK
ACRO313380100 ACRO313380500
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Vzorec: C₆H₁₂ClNSi
MW: 161.70 g/mol
Bod varu: 230…235 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001969
CAS číslo: 18156-15-5
UN: 2987
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %