Tisk…
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
313300100 313300500
ACRO313300100EA 2210 CZK
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Vzorec: C₉H₂₀O₄Si₂
Bod varu: 63…66 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,972 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009631
CAS číslo: 18457-04-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %