Tisk…
Phenylmaleic anhydride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
310400010 310400100
ACRO310400010EA 1010 CZK
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Bod varu: 122…125 °C (,2Torr)
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015472
CAS číslo: 36122-35-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %