Tisk…
N-Methylphthalimide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
305100050 305100250 305101000
ACRO305100050EA 765 CZK
ACRO305100050 ACRO305100250 ACRO305101000
N-Methylphthalimide 98%
N-Methylphthalimide
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023063
CAS číslo: 550-44-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
HPLC ≥97.5 %