Tisk…
L-Lyzin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
303341000 303345000
ACRO303341000EA 4160 CZK
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lyzin 98%
L-Lyzin
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064433
CAS číslo: 56-87-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)