Tisk…
L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-Cys-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
303240250 303240050
ACRO303240250EA 3470 CZK
ACRO303240250 ACRO303240050
L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂S·HCl
MW: 171.7 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038998
CAS číslo: 18598-63-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.2° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)