Tisk…

4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

303220010 303220050
ACRO303220010EA 1460 CZK
ACRO303220010 ACRO303220050
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Bod varu: 256…258 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012375
CAS číslo: 1205-30-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR