Tisk…
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
301651000 301658000
301651000.EA 1620 CZK
301651000. 301658000.
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
n-Hexyllithium
Vzorec: C₆H₁₃Li
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191446
CAS číslo: 21369-64-2
UN: 3394
ADR: 4.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.39 to 2.55 M
Free base ≤1 %