Tisk…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
297930100 297930500
ACRO297930100EA 1170 CZK
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Bod varu: 67…70 °C (2.8 mmHg)
Hustota: 1.431 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006567
CAS číslo: 33884-43-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %