Tisk…
Kyselina octová ledová 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
295310050 295310250
ACRO295310050EA 3370 CZK
ACRO295310050 ACRO295310250
Kyselina octová ledová 99+%, extra pure
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16…16.5 °C
Hustota: 1.048 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.04 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.0 %