2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
295060050
295060250
295061000
ACRO295060050EA
1460
CZK
ACRO295060050
ACRO295060250
ACRO295061000
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ Bod varu: 63…65 °C (9 mmHg) Hustota: 0,997 g/cm³ Bod vzplanutí: 59 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006604 CAS číslo: 6089-04-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |