Tisk…
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-2,3-dicarbaldehyde, Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, NDA
294721000 294725000
ACRO294721000EA 4710 CZK
ACRO294721000 ACRO294725000
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA)
Vzorec: C₁₂H₈O₂
MW: 184.19 g/mol
Bod tání: 134…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016618
CAS číslo: 7149-49-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %